Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SLC11A2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-3577R-CY5.5EA 866 EUR InStock
BOSSBS-3577R-CY5.5
Anti-SLC11A2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Important in metal transport, in particular iron. Can also transport manganese, cobalt, cadmium, nickel, vanadium and lead. Involved in apical iron uptake into duodenal enterocytes. Involved in iron transport from acidified endosomes into the cytoplasm of erythroid precursor cells. May play an important role in hepatic iron accumulation and tissue iron distribution. May serve to import iron into the mitochondria.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SLC11A2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité