Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-3809R-A350EA 858 EUR InStock
BOSSBS-3809R-A350
Anti-TP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
In the presence of inorganic orthophosphate, the platelet-derived endothelial growth factor (PD-ECGF) thymidine phosphorylase (TP) (gliostatin) catalyses the reversible phospholytic cleavage of thymidine and deoxyuridine to their corresponding bases and 2-deoxyribose-1-phosphate. It is both chemotactic and mitogenic for endothelial cells and a non-heparin binding angiogenic factor present in platelets. It is also involved in transformation of fluoropyrimidines, cytotoxic agents used in the treatment of a variety of malignancies, into active cytotoxic metabolites.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité