Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PRKCG Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-3730R-CY3EA 885 EUR InStock
BOSSBS-3730R-CY3
Anti-PRKCG Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Protein kinase C (PKC) is a family of serine- and threonine-specific protein kinases that can be activated by calcium and second messenger diacylglycerol. PKC family members phosphorylate a wide variety of protein targets and are known to be involved in diverse cellular signaling pathways. PKC also serve as major receptors for phorbol esters, a class of tumor promoters. Each member of the PKC family has a specific expression profile and is believed to play distinct roles in cells. The protein encoded by this gene is one of the PKC family members. There have been at least 12 different PKC isoforms identified in humans to date including alpha, beta I, beta II, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, lambda, and mu. PKC gamma is expressed solely in the brain and spinal cord and its localization is restricted to neurons. It has been demonstrated that several neuronal functions, including long term potentiation (LTP) and long term depression (LTD), specifically require this kinase. Knockout studies in mice also suggest that this kinase may be involved in neuropathic pain development. Defects in this protein have been associated with neurodegenerative disorder spinocerebellar ataxia-14 (SCA14).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PRKCG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité