Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DLG2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-3348R-A647EA 885 EUR InStock
BOSSBS-3348R-A647
Anti-DLG2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
PSD 93 is believed to participate in the clustering of certain proteins, including N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptors and shaker-type potassium channels at the synaptic membrane. There are two principal modes of interaction between PSD 93 and other proteins. NMDA receptors and shaker-type potassium channels both share C-terminal sequence homology consisting of a threonine/serine-X-valine-COOH (T/SXV) motif. Other neuronal proteins that share this motif (beta 1 adrenergic receptor, some serotonin receptors, some sodium channel subunits, and additional potassium channel subunits) may interact with PSD 93 by binding to its PDZ domains. Neuronal nitric oxide synthase (nNOS), which lacks the T/SXV motif but which has its own PDZ domain, has been shown to associate with PSD 93 in vitro through a pseudo-homotypic PDZ-PDZ interaction.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DLG2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité