Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MAT1A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-4054R-A488EA 842 EUR InStock
BOSSBS-4054R-A488
Anti-MAT1A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
S adenosylmethionine synthetase catalyzes the formation of S adenosylmethionine from methionine and ATP. In mammalian tissues, there are three distinct forms of AdoMet synthases designated as alpha, beta, and gamma. Alpha and beta are expressed only in adult liver, while gamma is widely distributed in extrahepatic tissues.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MAT1A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité