Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NLRP3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-10021R-CY3EA 866 EUR InStock
BOSSBS-10021R-CY3
Anti-NLRP3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
May function as an inducer of apoptosis. Interacts selectively with ASC and this complex may function as an upstream activator of NF-kappa-B signaling. Inhibits TNF-alpha induced activation and nuclear translocation of RELA/NF-KB p65. Also inhibits transcriptional activity of RELA. Activates caspase-1 in response to a number of triggers including bacterial or viral infection which leads to processing and release of IL1B and IL18.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NLRP3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité