Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-T1 gamma Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-3582R-A488EA 858 EUR InStock
BOSSBS-3582R-A488
Anti-T1 gamma Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Acts as an E3 ubiquitin-protein ligase. Promotes SMAD4 ubiquitination, nuclear exclusion and degradation via the ubiquitin proteasome pathway. According to PubMed:16751102, does not promote a decrease in the level of endogenous SMAD4. May act as a transcriptional repressor. Inhibits the transcriptional response to TGF-beta/BMP signaling cascade. Plays a role in the control of cell proliferation. Its association with SMAD2 and SMAD3 stimulates erythroid differentiation of hematopoietic stem/progenitor (By similarity). Monoubiquitinates SMAD4 and acts as an inhibitor of SMAD4-dependent TGF-beta/BMP signaling cascade (Monoubiquitination of SMAD4 hampers its ability to form a stable complex with activated SMAD2/3 resulting in inhibition of TGF-beta/BMP signaling cascade).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: T1 gamma
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité