Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PTK2B Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-3401R-CY5.5EA 885 EUR InStock
BOSSBS-3401R-CY5.5
Anti-PTK2B Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
PYK2 is involved in calcium induced regulation of ion channel and activation of the map kinase signaling pathway. PKY2 may represent an important signaling intermediate between neuropeptide activated receptors or neurotransmitters that increase calcium flux and the downstream signals that regulate neuronal activity. Interacts with the SH2 domain of Grb2. May phosphorylate the voltage gated potassium channel protein Kv1.2. PYK2 activation is highly correlated with the stimulation of c-Jun N-terminal kinase activity.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PTK2B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité