Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BRCA1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-0802R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-0802R-CY3
Anti-BRCA1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
E3 ubiquitin-protein ligase that specifically mediates the formation of 'Lys-6'-linked polyubiquitin chains and plays a central role in DNA repair by facilitating cellular responses to DNA damage. It is unclear whether it also mediates the formation of other types of polyubiquitin chains. The E3 ubiquitin-protein ligase activity is required for its tumor suppressor function. The BRCA1-BARD1 heterodimer coordinates a diverse range of cellular pathways such as DNA damage repair, ubiquitination and transcriptional regulation to maintain genomic stability. Regulates centrosomal microtubule nucleation. Required for normal cell cycle progression from G2 to mitosis. Required for appropriate cell cycle arrests after ionizing irradiation in both the S-phase and the G2 phase of the cell cycle. Involved in transcriptional regulation of P21 in response to DNA damage. Required for FANCD2 targeting to sites of DNA damage. May function as a transcriptional regulator. Inhibits lipid synthesis by binding to inactive phosphorylated ACACA and preventing its dephosphorylation. Contributes to homologous recombination repair (HRR) via its direct interaction with PALB2, fine-tunes recombinational repair partly through its modulatory role in the PALB2-dependent loading of BRCA2-RAD51 repair machinery at DNA breaks. Component of the BRCA1-RBBP8 complex which regulates CHEK1 activation and controls cell cycle G2/M checkpoints on DNA damage via BRCA1-mediated ubiquitination of RBBP8.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: BRCA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité