Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SCGB2A2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-2931R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-2931R-CY3
Anti-SCGB2A2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Mammaglobin is a gene that is expressed almost exclusively in the normal breast epithelium and human breast cancer. It is a member of the secretoglobin gene family and forms a heterodimer with lipophilin B. It has been suggested that mammaglobin may be a useful marker for breast cancer clinical research. Studies investigating the detection of mRNA by RT PCR from circulating carcinoma cells in the peripheral blood of breast cancer patients have shown that mammaglobin is a highly specific marker and correlates with several prognostic factors, such as lymph node involvement.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SCGB2A2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité