Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NR3C1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-3168R-CY3EA 863 EUR InStock
BOSSBS-3168R-CY3
Anti-NR3C1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Steroid receptors are ligand-dependent, intracellular proteins that stimulate transcription of specific genes by binding to specific DNA sequences following activation by the appropriate hormone. Glucocorticoids are a family of steroids necessary for the regulation of energy metabolism and the immune and inflammatory responses. These compounds exert their effect through their interaction with the glucocoticoid receptor (GR) and that complex's subsequent association with DNA. All normal mammalian tissues examined to date have been shown to contain glucocorticoid receptor.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NR3C1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité