Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RDX Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-3808R-CY5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-3808R-CY5
Anti-RDX Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Radixin is a cytoskeletal protein that may be important in linking actin to the plasma membrane. It is highly similar in sequence to both ezrin and moesin. The radixin gene has been localized by fluorescence in situ hybridization to 11q23. A truncated version representing a pseudogene (RDXP2) was assigned to Xp21.3. Another pseudogene that seemed to lack introns (RDXP1) was mapped to 11p by Southern and PCR analyses. Multiple alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Radixin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité