Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-YB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-3477R-CY5EA 885 EUR InStock
BOSSBS-3477R-CY5
Anti-YB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Mediates pre-mRNA alternative splicing regulation. Binds to splice sites in pre-mRNA and regulates splice site selection. Binds and stabilizes cytoplasmic mRNA. Contributes to the regulation of translation by modulating the interaction between the mRNA and eukaryotic initiation factors (By similarity). Regulates the transcription of numerous genes. Its transcriptional activity on the multidrug resistance gene MDR1 is enhanced in presence of the APEX1 acetylated form at 'Lys-6' and 'Lys-7'. Binds to promoters that contain a Y-box (5'-CTGATTGGCCAA-3'), such as MDR1 and HLA class II genes. Promotes separation of DNA strands that contain mismatches or are modified by cisplatin. Has endonucleolytic activity and can introduce nicks or breaks into double-stranded DNA (in vitro). May play a role in DNA repair. Component of the CRD-mediated complex that promotes MYC mRNA stability. Binds preferentially to the 5'-[CU]CUGCG-3' motif in vitro. The secreted form acts as an extracellular mitogen and stimulates cell migration and proliferation.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: YB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité