Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CX3CL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-0811R-CY7EA 866 EUR InStock
BOSSBS-0811R-CY7
Anti-CX3CL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
The soluble form is chemotactic for T-cells and monocytes, but not for neutrophils. The membrane-bound form promotes adhesion of those leukocytes to endothelial cells. May play a role in regulating leukocyte adhesion and migration processes at the endothelium. Binds to CX3CR1.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CX3CL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité