Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ASAP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-4091R-A350EA 858 EUR InStock
BOSSBS-4091R-A350
Anti-ASAP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
ADP-ribosylation factor (Arf) family of small GTP-binding proteins plays a central role in membrane trafficking and cytoskeletal remodeling. ASAP1 (Arf-GAP containing SH3, ankyrin repeats and PH domain) is a phospholipid-dependent Arf GTPase-activating protein that binds to the protein-tyrosine kinases Src and focal adhesion kinase. ASAP1 may act as an oncogene in cancer, and it may be a useful diagnostic marker and therapeutic target.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ASAP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité