Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CARM1 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-4098R-FITCEA 858 EUR InStock
BOSSBS-4098R-FITC
Anti-CARM1 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Methylates (mono- and asymmetric dimethylation) the guanidino nitrogens of arginyl residues in several proteins involved in DNA packaging, transcription regulation, pre-mRNA splicing, and mRNA stability. Recruited to promoters upon gene activation together with histone acetyltransferases from EP300/P300 and p160 families, methylates histone H3 at 'Arg-17' (H3R17me), forming mainly asymmetric dimethylarginine (H3R17me2a), leading to activate transcription via chromatin remodeling. During nuclear hormone receptor activation and TCF7L2/TCF4 activation, acts synergically with EP300/P300 and either one of the p160 histone acetyltransferases NCOA1/SRC1, NCOA2/GRIP1 and NCOA3/ACTR or CTNNB1/beta-catenin to activate transcription. During myogenic transcriptional activation, acts together with NCOA3/ACTR as a coactivator for MEF2C. During monocyte inflammatory stimulation, acts together with EP300/P300 as a coactivator for NF-kappa-B. Acts as coactivator for PPARG, promotes adipocyte differentiation and the accumulation of brown fat tissue. Plays a role in the regulation of pre-mRNA alternative splicing by methylation of splicing factors. Also seems to be involved in p53/TP53 transcriptional activation. Methylates EP300/P300, both at 'Arg-2142', which may loosen its interaction with NCOA2/GRIP1, and at 'Arg-580' and 'Arg-604' in the KIX domain, which impairs its interaction with CREB and inhibits CREB-dependent transcriptional activation. Also methylates arginine residues in RNA-binding proteins PABPC1, ELAVL1 and ELAV4, which may affect their mRNA-stabilizing properties and the half-life of their target mRNAs.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CARM1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité