Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DNM1L Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-4100R-CY7EA 866 EUR InStock
BOSSBS-4100R-CY7
Anti-DNM1L Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Functions in mitochondrial and peroxisomal division. Mediates membrane fission through oligomerization into membrane-associated tubular structures that wrap around the scission site to constrict and sever the mitochondrial membrane through a GTP hydrolysis-dependent mechanism. Through its function in mitochondrial division, ensures the survival of at least some types of postmitotic neurons, including Purkinje cells, by suppressing oxidative damage. Required for normal brain development, including that of cerebellum. Facilitates developmentally regulated apoptosis during neural tube formation. Required for a normal rate of cytochrome c release and caspase activation during apoptosis; this requirement may depend upon the cell type and the physiological apoptotic cues. Also required for mitochondrial fission during mitosis. Required for formation of endocytic vesicles. Proposed to regulate synaptic vesicle membrane dynamics through association with BCL2L1 isoform Bcl-X(L) which stimulates its GTPase activity in synaptic vesicles; the function may require its recruitment by MFF to clathrin-containing vesicles. Required for programmed necrosis execution. Isoform 1 and isoform 4 inhibit peroxisomal division when overexpressed.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DNM1L
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité