Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FLNA Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-4105R-FITCEA 858 EUR InStock
BOSSBS-4105R-FITC
Anti-FLNA Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Caldesmon, Filamin 1, Nebulin and Villin are differentially expressed and regulated Actin binding proteins. Both muscular (CDh) and non-muscular (CDl) forms of Caldesmon have been identified and each has been shown to bind to Actin as well as to calmodulin and Myosin. CDh is expressed predominantly on thin filaments in smooth muscle, whereas CDl is widely expressed in non-muscle tissues and cells. Filamin 1, which is ubiquitously expressed and exists as a homodimer, functions to crosslink Actin to filaments. Nebulin is a large filamentous protein specific to muscle tissue that may function as a ruler for filament length. Several isoforms of Nebulin are produced by alternative exon usage. Villin is Ca2+-regulated and is the major structural component of the brush border of absorptive cells.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Filamin A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité