Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ACADM Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-4047R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-4047R-CY3
Anti-ACADM Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
ACADM protein is a medium chain specific (C4 to C12 straight chain) acyl Coenzyme A dehydrogenase. The enzyme catalyzes the initial step of the mitochondrial fatty acid beta oxidation pathway. ACADM expression is induced during periods of fasting, when reliance on fatty acids for energy is increased. Clinical phenotypes are associated with ACADM hereditary deficiency.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ACADM
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité