Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-COX3 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-3934R-HRPEA 858 EUR InStock
BOSSBS-3934R-HRP
Anti-COX3 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Cytochrome C Oxidase subunits I, II and III form the functional core of the enzyme complex.Defects in Cytochrome C Oxidase subunits III are a cause of Leber hereditary optic neuropathy (LHON) and cytochrome c oxidase deficiency (COX deficiency). Defects in Cytochrome C Oxidase subunits III are also found in mitochondrial encephalomyopathy with lactic acidosis and stroke-like episodes (MELAS) syndrome and recurrent myoglobinuria.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: COX3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité