Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LMNA Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-3254R-CY7EA 885 EUR InStock
BOSSBS-3254R-CY7
Anti-LMNA Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Nuclear lamins form a network of intermediate-type filaments at the nucleoplasmic site of the nuclear membrane. Two main subtypes of nuclear lamins can be distinguished, i.e. A type lamins and B type lamins. The A type lamins comprise a set of three proteins arising from the same gene by alternative splicing, i.e. lamin A, lamin C and lamin Adel 10, while the B type lamins include two proteins arising from two distinct genes, i.e. lamin B1 and lamin B2. Recent evidence has revealed that mutations in A-type lamins give rise to a range of rare but dominant genetic disorders, including Emery-Dreifuss muscular dystrophy, dilated cardiomyopathy with conduction-system disease and Dunnigan-type familial partial lipodystrophy. In addition, the expression of A type lamins coincides with cell differentiation and as A type lamins specifically interact with chromatin, a role in the regulation of differential gene expression has been suggested for A type lamins.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: LMNA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité