Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GNAS Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-3939R-CY7EA 866 EUR InStock
BOSSBS-3939R-CY7
Anti-GNAS Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Guanine nucleotide-binding proteins (G proteins) are involved as modulators or transducers in various transmembrane signaling systems. The G(s) protein is involved in hormonal regulation of adenylate cyclase: it activates the cyclase in response to beta-adrenergic stimuli. Stimulates the Ras signaling pathway via RAPGEF2.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: G protein alpha S
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité