Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PAEP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-3655R-A647EA 858 EUR InStock
BOSSBS-3655R-A647
Anti-PAEP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
This gene is a member of the kernel lipocalin superfamily whose members share relatively low sequence similarity but have highly conserved exon/intron structure and three-dimensional protein folding. Most lipocalins are clustered on the long arm of chromosome 9. The encoded glycoprotein has been previously referred to as pregnancy-associated endometrial alpha-2-globulin, placental protein 14, and glycodelin, but has been officially named progestagen-associated endometrial protein. Three distinct forms, with identical protein backbones but different glycosylation profiles, are found in amniotic fluid, follicular fluid and seminal plasma of the reproductive system. These glycoproteins have distinct and essential roles in regulating a uterine environment suitable for pregnancy and in the timing and occurrence of the appropriate sequence of events in the fertilization process. A number of alternatively spliced transcript variants have been observed at this locus, but the full-length nature of only two, each encoding the same protein, has been determined. [provided by RefSeq].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PAEP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité