Anti-RGS5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Fournisseur: Bioss
BOSSBS-2794R-A555EA 858 EUR InStock
BOSSBS-2794R-A555
Anti-RGS5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Inhibits signal transduction by increasing the GTPase activity of G protein alpha subunits thereby driving them into their inactive GDP-bound form. Binds to G(i)-alpha and G(o)-alpha, but not to G(s)-alpha.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: RGS5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité