Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CYLD Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-3080R-HRPEA 885 EUR InStock
BOSSBS-3080R-HRP
Anti-CYLD Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Protease that specifically cleaves 'Lys-63'-linked polyubiquitin chains. Has endodeubiquitinase activity. Plays an important role in the regulation of pathways leading to NF-kappa-B activation. Contributes to the regulation of cell survival, proliferation and differentiation via its effects on NF-kappa-B activation. Negative regulator of Wnt signaling. Inhibits HDAC6 and thereby promotes acetylation of alpha-tubulin and stabilization of microtubules. Plays a role in the regulation of microtubule dynamics, and thereby contributes to the regulation of cell proliferation, cell polarization, cell migration, and angiogenesis. Required for normal cell cycle progress and normal cytokinesis. Inhibits nuclear translocation of NF-kappa-B. Plays a role in the regulation of inflammation and the innate immune response, via its effects on NF-kappa-B activation. Dispensable for the maturation of intrathymic natural killer cells, but required for the continued survival of immature natural killer cells. Negatively regulates TNFRSF11A signaling and osteoclastogenesis (By similarity).

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: CYLD
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité