Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CLTC Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-2932R-HRPEA 858 EUR InStock
BOSSBS-2932R-HRP
Anti-CLTC Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Clathrin is a major protein component of the cytoplasmic face of intracellular organelles, called coated vesicles and coated pits. These specialized organelles are involved in the intracellular trafficking of receptors and endocytosis of a variety of macromolecules. The basic subunit of the clathrin coat is composed of three heavy chains and three light chains. [provided by RefSeq, Jul 2008].

Recommended Dilutions: IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: CLTC
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité