Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BTK Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-2752R-A555EA 842 EUR InStock
BOSSBS-2752R-A555
Anti-BTK Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Brutons tyrosine kinase (BTK) is a member of the BTK/Tec family of cytoplasmic tyrosine kinases. Like other BTK family members, it contains a pleckstrin homology (PH) domain, Src homology SH3 and SH2 domains. BTK plays an important role in B cell development. Activation of B cells by various ligands is accompanied by BTK membrane translocation mediated by its PH domain binding to phosphatidylinositol-3,4,5-trisphosphate. The membrane located BTK is active and associated with transient phosphorylation of two tyrosine residues, Tyr551 and Tyr223. Tyr551 in the activation loop is transphosphorylated by the Src family tyrosine kinase, leading to autophosphorylation at Tyr223 within the SH3 domain, which is necessary for full activation. The activation of BTK is negatively regulated by PKC beta through phosphorylation of BTK at Ser180, which results in reduced membrane recruitment, transphosphorylation and subsequent activation. The PKC/BTK inhibitory signal is likely to be a key determinant of the B cell receptor signaling threshold to maintain optimal BTK activity.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: BTK
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité