Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MAP3K7 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-3435R-HRPEA 885 EUR InStock
BOSSBS-3435R-HRP
Anti-MAP3K7 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
TAK1 (or MAP3K7) was shown to participate in regulation of transcription by transforming growth factor beta (TGF beta). TAK1 is stimulated in response to TGF beta and bone morphogenetic protein. These results suggest that TAK1 functions as a mediator in the signaling pathway of TGF beta superfamily members. TAB1 and TAB2 are TAK1 binding proteins that may function as activators of the TAK1 (TGF b activated kinase 1) MAPKKK in TGF b signal transduction. TAB1 induced TAK1 activation promoted the dissociation of active forms of IKKa and IKK b from active TAK1, whereas the IKK mutants remained to interact with active TAK1. TNF a activated endogenous TAK1, and the kinase negative TAK1 acted as a dominant negative inhibitor against TNF a induced NFkB activation. TAK1 was suggested to act as a regulatory kinase of IKKs.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: MAP3K7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité