Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HRH4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-10165R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-10165R-CY3
Anti-HRH4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Histamine is a ubiquitous messenger molecule released from mast cells, enterochromaffin-like cells, and neurons. Its various actions are mediated by histamine receptors H1, H2, H3 and H4. Histamine receptor H4 belongs to the family 1 of G protein-coupled receptors and has the highest homology to histamine receptor H3 among known G protein-coupled receptors.The Histamine H4 receptor has been reported in human blood peripheral leukocytes, bone marrow, colon, liver, lung, smalll intestine, spleen, testis, thymus, tonsil, and trachea.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: HRH4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité