Anti-DRD1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Fournisseur: Bioss
BOSSBS-1007R-CY3EA 866 EUR InStock
BOSSBS-1007R-CY3
Anti-DRD1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Dopamine receptor whose activity is mediated by G proteins which activate adenylyl cyclase.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: DRD1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité