Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CDC25C Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-3096R-A647EA 885 EUR InStock
BOSSBS-3096R-A647
Anti-CDC25C Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Functions as a dosage-dependent inducer in mitotic control. Tyrosine protein phosphatase required for progression of the cell cycle. When phosphorylated, highly effective in activating G2 cells into prophase. Directly dephosphorylates CDK1 and activates its kinase activity.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CDC25C
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité