Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GNRH1 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-10369R-FITCEA 858 EUR InStock
BOSSBS-10369R-FITC
Anti-GNRH1 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
The protein encoded by this gene is secreted and then cleaved to form the 10 aa luteinizing hormone-releasing hormone (LHRH, also known as gonadoliberin-1), and prolactin release-inhibiting factor (also known as GnRH-associated peptide 1). LHRH stimulates the release of luteinizing and follicle stimulating hormones, which are important for reproduction. Mutation in this gene are associated with hypogonadotropic hypogonadism. Alternatively spliced transcript variants have been described for this gene. [provided by RefSeq, Jul 2012].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Gonadoliberin-1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité