Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SQSTM1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-2951R-A350EA 866 EUR InStock
BOSSBS-2951R-A350
Anti-SQSTM1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Autophagy receptor that interacts directly with both the cargo to become degraded and an autophagy modifier of the MAP1 LC3 family. Required both for the formation and autophagic degradation of polyubiquitin-containing bodies, called ALIS (aggresome-like induced structures) and links ALIS to the autophagic machinery. Involved in midbody ring degradation. May regulate the activation of NFKB1 by TNF-alpha, nerve growth factor (NGF) and interleukin-1. May play a role in titin/TTN downstream signaling in muscle cells. May regulate signaling cascades through ubiquitination. Adapter that mediates the interaction between TRAF6 and CYLD (By similarity). May be involved in cell differentiation, apoptosis, immune response and regulation of K(+) channels.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SQSTM1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité