Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CFI Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-10339R-CY7EA 858 EUR InStock
BOSSBS-10339R-CY7
Anti-CFI Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
The complement pathway is an important host defense system that contributes to both innate and acquired immunity. There are three pathways of complement activation: the classical pathway, lectin pathway and alternative pathway. Complement protein Factor I is a key serine protease that modulates the complement cascade by regulating the levels of C3 convertases. It circulates in plasma as a heavily N-glycosylated heterodimer made up of two disulfide linked chains, each carrying three N-linked oligosaccharide chains that may have both structural and functional roles in the interactions with the natural substrate and the cofactor during catalysis. Factor I is a serine protease with a high degree of specificity for C3b and C4b. It requires protein cofactors for cleavage of these complement proteins; Factor H, CR1 or MCP are required for C3b cleavage, and C4bp or CR1 are required for C4b cleavage.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Factor I heavy chain
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité