Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CFI Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-10339R-FITCEA 858 EUR InStock
BOSSBS-10339R-FITC
Anti-CFI Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
The complement pathway is an important host defense system that contributes to both innate and acquired immunity. There are three pathways of complement activation: the classical pathway, lectin pathway and alternative pathway. Complement protein Factor I is a key serine protease that modulates the complement cascade by regulating the levels of C3 convertases. It circulates in plasma as a heavily N-glycosylated heterodimer made up of two disulfide linked chains, each carrying three N-linked oligosaccharide chains that may have both structural and functional roles in the interactions with the natural substrate and the cofactor during catalysis. Factor I is a serine protease with a high degree of specificity for C3b and C4b. It requires protein cofactors for cleavage of these complement proteins; Factor H, CR1 or MCP are required for C3b cleavage, and C4bp or CR1 are required for C4b cleavage.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Factor I heavy chain
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité