Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SMO Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-2801R-A488EA 866 EUR InStock
BOSSBS-2801R-A488
Anti-SMO Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
G protein-coupled receptor that probably associates with the patched protein (PTCH) to transduce the hedgehog's proteins signal. Binding of sonic hedgehog (SHH) to its receptor patched is thought to prevent normal inhibition by patched of smoothened (SMO). Required for the accumulation of KIF7 and GLI3 in the cilia.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SMO
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité