Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RXRG Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-2802R-A350EA 858 EUR InStock
BOSSBS-2802R-A350
Anti-RXRG Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Retinoids are metabolites of vitamin A (retinal) and are believed to represent important signaling molecules during vertebrate development and tissue differentiation. Two families of retinoid receptors have been identified. Retinoic acid receptors (RARs) include RAR alpha, RAR beta and RAR gamma, each of which has a high affinity for all trans retinoic acids and belongs to the same class of nuclear transcription factors as thyroid hormone receptors, vitamin D3 receptor and ecdysone receptor. The ligand binding domains of the RARs are highly conserved and RAR isoforms are expressed in distinct patterns through out development and in the mature organism. Members of the retinoid X receptor (RXR) family, RXR alpha, RXR beta and RXR gamma, are activated by 9 cis retinoic acid, a stereo and photoisomer of all trans RA that is expressed in vivo in both liver and kidney and may represent a widely used hormone.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RXRG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité