Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ADCY4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-3921R-CY5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-3921R-CY5
Anti-ADCY4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
The ADCY4 gene encodes a member of the family of adenylate cyclases, which are membrane-associated enzymes that catalyze the formation of the secondary messenger cyclic adenosine monophosphate (cAMP). Mouse studies show that adenylate cyclase 4, along with adenylate cyclases 2 and 3, is expressed in olfactory cilia, suggesting that several different adenylate cyclases may couple to olfactory receptors and that there may be multiple receptor-mediated mechanisms for the generation of cAMP signals. Alternative splicing results in transcript variants.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ADCY4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité