Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MMP19 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-10058R-FITCEA 858 EUR InStock
BOSSBS-10058R-FITC
Anti-MMP19 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Endopeptidase that degrades various components of the extracellular matrix, such as aggrecan and cartilage oligomeric matrix protein (comp), during development, haemostasis and pathological conditions (arthritic disease). May also play a role in neovascularization or angiogenesis. Hydrolyzes collagen type IV, laminin, nidogen, nascin-C isoform, fibronectin, and type I gelatin.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MMP19
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité