Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CASP7 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-3665R-CY5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-3665R-CY5
Anti-CASP7 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
This gene encodes a protein which is a member of the cysteine-aspartic acid protease (caspase) family. Sequential activation of caspases plays a central role in the execution-phase of cell apoptosis. Caspases exist as inactive proenzymes which undergo proteolytic processing at conserved aspartic residues to produce two subunits, large and small, that dimerize to form the active enzyme. The precursor of this caspase is cleaved by caspase3 and 10. It is activated upon cell death stimuli and induces apoptosis. Alternative splicing results in four transcript variants, encoding three distinct isoforms. [provided by RefSeq].The antibody should recognize both pro-form and p20 cleaved-form. The antibody does not cross-react with other Caspase family members.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CASP7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité