Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SHC1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-3412R-A647EA 885 EUR InStock
BOSSBS-3412R-A647
Anti-SHC1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
The SHC gene encodes for a signaling and transforming protein containing Src homology 2 and 3 (SH2 and SH3) domains. The SHC gene encodes 2 widely expressed overlapping proteins of 46 and 52 kD, both containing a C-terminal SH2 domain. Adjacent to the SH2 region is a glycine and proline rich region. These 2 proteins differ in their N terminals. SHC proteins are involved in mitogenic signal transduction and act by coupling growth factor receptors to the RAS signaling pathway. The protein encoded by the SHC1 gene is thought to act as an adaptor in many signal transduction pathways.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SHC1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité