Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PPP3R1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-10342R-CY3EA 885 EUR InStock
BOSSBS-10342R-CY3
Anti-PPP3R1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
In eukaryotes, the phosphorylation and dephosphorylation of proteins on serine and threonine residues is an essential means of regulating a broad range of cellular functions including division, homeostasis and apoptosis. A group of proteins that are intimately involved in this process are the protein phosphatases. In general, the protein phosphatase (PP) holoenzyme is a trimeric complex composed of a regulatory subunit, a variable subunit and a catalytic subunit. Four major families of protein phosphatase catalytic subunit have been identified, designated PP1, PP2A, PP2B and PP2C. An additional protein phosphatase catalytic subunit, PPX (also known as PP4), is a putative member of a novel PP family. The PP2B family comprises subfamily members PP2B-A alpha, PP2B-A Beta and PP2B-A Gamma. Two additional regulatory subunits been identified, designated PP2B-B1 and PP2B-B2.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PPP3R1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité