Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD93 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-10232R-A647EA 858 EUR InStock
BOSSBS-10232R-A647
Anti-CD93 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Receptor (or element of a larger receptor complex) for C1q, mannose-binding lectin (MBL2) and pulmonary surfactant protein A (SPA). May mediate the enhancement of phagocytosis in monocytes and macrophages upon interaction with soluble defense collagens. May play a role in intercellular adhesion.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CD93
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité