Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PTOV1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-10171R-CY3EA 842 EUR InStock
BOSSBS-10171R-CY3
Anti-PTOV1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
PTOV1 belongs to the Mediator complex subunit 25 family, PTOV1 subfamily. It may activate transcription and is required for nuclear translocation of FLOT1. PTOV1 promotes cell proliferation. There are three named isoforms.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PTOV1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité