Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CSNK2B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-2937R-A555EA 858 EUR InStock
BOSSBS-2937R-A555
Anti-CSNK2B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
This gene encodes the beta subunit of casein kinase II, a ubiquitous protein kinase which regulates metabolic pathways, signal transduction, transcription, translation, and replication. The enzyme is composed of three subunits, alpha, alpha prime and beta, which form a tetrameric holoenzyme. The alpha and alpha prime subunits are catalytic, while the beta subunit serves regulatory functions. The enzyme localizes to the endoplasmic reticulum and the Golgi apparatus. [provided by RefSeq, Jul 2008].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CSNK2B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité