Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SLC25A11 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-4037R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-4037R-CY3
Anti-SLC25A11 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
SLC25A11 catalyzes the transport of 2-oxoglutarate across the inner mitochondrial membrane in an electroneutral exchange for malate or other dicarboxylic acids, and plays an important role in several metabolic processes, including the malate-aspartate shuttle, the oxoglutarate/isocitrate shuttle, in gluconeogenesis from lactate, and in nitrogen metabolism.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SLC25A11
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité