Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CRKL Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-3755R-CY7EA 858 EUR InStock
BOSSBS-3755R-CY7
Anti-CRKL Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Crkl is a 34kDa adaptor protein which has been shown to activate the RAS and JUN kinase signalling pathways and transforms fibroblasts in a RAS dependant manner. Crkl is a substitute of BCR ABL tyrosine kinase. In addition, Crkl has oncogenic potential.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CRKL
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité