Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MAPK3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-1020R-CY3EA 866 EUR InStock
BOSSBS-1020R-CY3
Anti-MAPK3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Involved in both the initiation and regulation of meiosis, mitosis, and postmitotic functions in differentiated cells by phosphorylating a number of transcription factors such as ELK-1. Phosphorylates EIF4EBP1; required for initiation of translation. Phosphorylates microtubule-associated protein 2 (MAP2). Phosphorylates SPZ1. Phosphorylates heat shock factor protein 4(HSF4) (By similarity). Highest levels within the nervous system, expressed in different tissues, mostly in intestine, placenta and lung. Increased expression during development. Belongs to the protein kinase superfamily. CMGC Ser/Thr protein kinase family. MAP kinase subfamily. Contains 1 protein kinase domain.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MAPK3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité