Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CLDN4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-2790R-A647EA 866 EUR InStock
BOSSBS-2790R-A647
Anti-CLDN4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Claudin 1-8 proteins are a family of transmembrane proteins associated with tight junctions. Tight junctions are specialized regions of cell to cell contact made up of network of strands that act as a molecular gasket for preventing the leakage of ions, water etc. between cells. They are abundant in luminal epithelial sheets where they maintain epithelial cell polarity. Different tissues exhibit different Claudin composition.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CLDN4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité