Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MAP2K6 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-2911R-CY7EA 842 EUR InStock
BOSSBS-2911R-CY7
Anti-MAP2K6 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Dual specificity protein kinase which acts as an essential component of the MAP kinase signal transduction pathway. With MAP3K3/MKK3, catalyzes the concomitant phosphorylation of a threonine and a tyrosine residue in the MAP kinases p38 MAPK11, MAPK12, MAPK13 and MAPK14 and plays an important role in the regulation of cellular responses to cytokines and all kinds of stresses. Especially, MAP2K3/MKK3 and MAP2K6/MKK6 are both essential for the activation of MAPK11 and MAPK13 induced by environmental stress, whereas MAP2K6/MKK6 is the major MAPK11 activator in response to TNF. MAP2K6/MKK6 also phosphorylates and activates PAK6. The p38 MAP kinase signal transduction pathway leads to direct activation of transcription factors. Nuclear targets of p38 MAP kinase include the transcription factors ATF2 and ELK1. Within the p38 MAPK signal transduction pathway, MAP3K6/MKK6 mediates phosphorylation of STAT4 through MAPK14 activation, and is therefore required for STAT4 activation and STAT4-regulated gene expression in response to IL-12 stimulation. The pathway is also crucial for IL-6-induced SOCS3 expression and down-regulation of IL-6-mediated gene induction; and for IFNG-dependent gene transcription. Has a role in osteoclast differentiation through NF-kappa-B transactivation by TNFSF11, and in endochondral ossification and since SOX9 is another likely downstream target of the p38 MAPK pathway. MAP2K6/MKK6 mediates apoptotic cell death in thymocytes. Acts also as a regulator for melanocytes dendricity, through the modulation of Rho family GTPases.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MAP2K6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité